Kluczowe dokumenty
EP6001061410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
holds 12 x 102 mm/4 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 3) configuration
holds 12 x 102 mm/4 in boxes
max. box number per rack: 4 (2 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001061410 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 214 mm (8.4 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 24 boxes)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG