EP6001022210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001022210 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 231 mm (9.1 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP6001022210-1EA | 4061835081189 |