Kluczowe dokumenty
EP6001012510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (5 in.), (3 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(3 x 4) configuration
Holds 12 x boxes (5 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (3 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001012510 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)