Kluczowe dokumenty
Z742290
myGel Mini Reversible Combs
22/12 teeth
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific E1101-COMB1
Opis ogólny
Double sided combs for maximum versatility.
Reversible gel combs with 22/12 teeth to be used with E1200-CS1 and E1101-CS1 casting stand. Supplied as a pack of 2.
Informacje prawne
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)