Kluczowe dokumenty
EP6001000311
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 9 x boxes (3 in.), (9 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(9 x 1) configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001000311 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
141 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 726 mm (28.6 in.)
pojemność
(max box number per rack: 9 (9 x 1))
Opis ogólny
dla zamrażarek ULT: Innova C580 (maks. 32 półki), Innova C760 (maks. 40 półek), CryoCube FC660/ FC660h (maks. 36 półek) do zamrażarek ULT: Innova C580 (maks. 288 kartonów), Innova C760 (maks. 360 kartonów), CryoCube FC660/ FC660h (maks. 324 kartony)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)