EP5910755007
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
13x75-100 mm round-bottom rubes, pkg of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
13x75-100 mm round-bottom rubes
Holds 4 - 8 mL tubes
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5910755007
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Universal bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery do różnych rozmiarów probówek i butelek do użytku z dużym rotorem Eppendorf S-4x Universal.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)