Key Documents
EP5920739000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 49 x 2.6 - 8 mL tubes, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
round bottom
Właściwości
capacity 49 x 2.6 - 8 mL tubes
Holds 2.6 - 8.0 mL tubes
for use with cap
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920739000 (Global)
Parametry
4,140 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
109 mm
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with Universal-Large bucket
Opis ogólny
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG