Key Documents
EP5920717006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical, for use with high-capacity buckets
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920717006 (Global)
Parametry
3,061 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
45 mm
Średnica
62 mm
kompatybilność
for use with High-capacity bucket
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG