Kluczowe dokumenty
EP5920711008
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 7 x 50 mL Conical tubes, for use with medium-capacity buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
capacity 7 x 50 mL Conical tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920711008 (Global)
Parametry
3,076 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
121 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with plate/tube bucket
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)