EP5810730007
Eppendorf® Rectangular buckets
size 500 mL, pkg of 4 ea
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
for rotor A-4-81, S-4x500
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810730007
metody
centrifugation: suitable
rozmiar
500 mL
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5810730007-4EA | 4022536224879 |