EP5804789008
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 14 x 2.6-8 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom
Właściwości
holds 14 x 2.6-8 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804789008 (Global)
Parametry
3,136 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
115 mm
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804789008-2EA | 4061835078875 |