Kluczowe dokumenty
EP5804793005
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
conical bottom
Właściwości
holds 8 x Eppendorf Tube® 5.0 mL,
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804793005 (Global)
Parametry
3,215 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
60 mm
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Opis ogólny
Adaptery pasujące do różnych rozmiarów probówek dla rotora Eppendorf S-4-72.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)