Key Documents
EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 2 x 50 mL conical tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804785002 (Global)
Parametry
3,017 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
120 mm
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with 250 mL round buckets
Opis ogólny
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG