Key Documents
EP5804770005
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 4 tubes 1.5-2 mL, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
holds 4 tubes 1.5-2 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804770005
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG