Key Documents
Z285021
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 5000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
115 V
Właściwości
CSA approved
for flask size 5000 mL
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 100AO1143
dostępność
not available in EU
not available in EU
moc wyjściowa
600 W
Opis ogólny
Help to improve safety and efficiency. Cover the top and bottom of 1, 2, or 3-neck flask. Units 1L and larger have a secondary heating element in the top mantle. Not CE compliant.
Inne uwagi
Must be used with power controller.
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)