Kluczowe dokumenty
Z681334
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 5,000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
wejście AC/DC
240 V
Materiały
fiberglass
Właściwości
CE compliant
fits flask 5,000 mL
producent / nazwa handlowa
BriskHeat
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
0-482 °C temp. range
Opis ogólny
BriskHeat table top heating mantles are self-supporting and can be placed directly onto a bench. They provide uniform heat distribution for round-bottom flasks.
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
  • Self-supporting - can be used directly on bench
  • Temperatures up to 900°F (482°C)
  • Molded to fit round-bottom flasks
  • Stackable for easy storage
  • 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Informacje prawne
BriskHeat is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z681334-1EA4061833584484