Kluczowe dokumenty
EP5804727509
Eppendorf® Rotor Lid
F34-6-38
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
F34-6-38
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804727509
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Opis ogólny
Pokrywy do rotorów wirówek Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)