Kluczowe dokumenty
EP5804000565
Eppendorf® Centrifuge 5804 G
incl. rotor A-4-72 and 15/50 mL adapters for conical tubes, AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
Właściwości
CE compliant
to hold 16 50 mL conical tubes
to hold 32 15 mL conical tubes
to hold 4 250 mL round buckets
incl. rotor A-4-72 and 15/50 mL adapters for conical tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5804000565 (EU)
Parametry
14000 rpm
20913 × g
metody
centrifugation: suitable
Opis ogólny
Centrifuge 5804/5804 R to wysokoobrotowa wirówka o średniej wydajności. Umożliwia ona przeprowadzanie badań molekularnych w probówkach o pojemności do 250 ml i oferuje dodatkowe rotory typu "swing-bucket" i rotory o stałym kącie nachylenia, a także możliwość stosowania płytek głębokodołkowych, co zwiększa jej wszechstronność. Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R, dzięki swojej renomowanej jakości i niezawodności, oferuje najbardziej opłacalne rozwiązanie do zastosowań o średniej przepustowości - teraz i w przyszłości. Pozwala ona na wykonywanie aplikacji molekularnych w probówkach o pojemności do 250 ml i oferuje dodatkowe rotory z wiadrem wahadłowym i rotory o stałym kącie nachylenia, a także pojemność płytek do głębokich dołków, co zwiększa jej wszechstronność.
Cechy i korzyści
  • Rotory z wannami wahadłowymi i adaptery obsługują probówki i butelki o pojemności od 0,2 ml do 250 ml.
  • Rotor płytkowy do wirowania wszystkich typów płytek MTP, PCR, hodowli komórkowych lub płytek Deepwell
  • Rotory o stałym kącie do szybkich zastosowań w probówkach o pojemności od 0,2 ml do 85 ml
  • Wysoka prędkość wirowania do 20 913 × g (14 000 obr./min)
  • Pokrywa wirówki z miękkim w dotyku zamknięciem pokrywy
  • Niska wysokość dostępu wynosząca 29 cm ułatwia załadunek i rozładunek próbek
  • Cicha praca poprawiająca środowisko pracy
  • Kompaktowe wymiary pozwalają zaoszczędzić cenne miejsce na stole
  • Automatyczne rozpoznawanie wirnika i wykrywanie niewyważenia dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804000565-1EA