EP5702000485
Eppendorf® Centrifuge 5702
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters, AC/DC input 230 V (GB plug)
Synonim(y):
Centrifuge
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 20 × 15 mL OR 4 × 50 mL conical tubes OR 36 × 13 mm OR 30 × 16 mm blood collection tubes
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5702000485
Parametry
4,400 rpm speed