Kluczowe dokumenty
EP5702761001
632 2 okrągłe wiadra
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Właściwości
for rotor A-4-38
producent / nazwa handlowa
5702761001
Eppendorf® 5702761001
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(85/100 mL)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)