Kluczowe dokumenty
EP5702762008
632 2 Wiadra prostokątne
volume (90 mL), for rotor A-4-38
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.82
Właściwości
for rotor A-4-38
producent / nazwa handlowa
5702762008
Eppendorf® 5702762008
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(90 mL)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)