Kluczowe dokumenty
EP5702000365
Eppendorf® Centrifuge 5702 G
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters, AC/DC input, UK plug
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Kod UNSPSC:
40161701
NACRES:
NB.81
wejście AC/DC
230 V AC, UK plug
Właściwości
CE compliant
to hold 4 100 mL round buckets
to hold 4 50 mL conical tubes
to hold 8 15 mL conical tubes
incl. rotor A-4-38 and 15/50ml adapters
producent / nazwa handlowa
5702000365
Eppendorf® 5702000365
Eppendorf®
Parametry
3000 × g
4400 rpm
metody
centrifugation: suitable
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)