Kluczowe dokumenty
EP5495501100
Eppendorf® Rotor lid for rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Synonim(y):
Aerozoloszczelna pokrywa rotora do wirówki 5425/R, Aluminiowa pokrywa wirnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.15
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5495501100
kompatybilność
Rotor FA-24x2
used with centrifuge 5420 R
Opis ogólny
Pokrywa rotora, do rotora FA-24x2, z 1 uszczelką, wirówka 5425/R
Zastosowanie
CENTRIFUGACJA
Cechy i korzyści
aerozoloszczelny, aluminiowy do wirówki 5425
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)