Kluczowe dokumenty
EP5427704000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Właściwości
for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
5427704000
Eppendorf® 5427704000
Eppendorf®
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5430 R
for use with 5430
Opis ogólny
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG