EP5490048008
632 Rotor o stałym kącie obrotu F-45-22-17
to hold, 22 x 5 mL conical tubes, used with Concentrator Plus
Synonim(y):
Wirnik wirówki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Właściwości
to hold 22 x 5 mL conical tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490048008
kompatybilność
used with Concentrator Plus
Opis ogólny
Rotor F-45-22-17, 22 miejsca na probówki stożkowe o pojemności 5 ml
Zastosowanie
CENTRIFUGACJA
Cechy i korzyści
Maks. obciążenie: 22 x 5,0 mL Opcje probówek: Zatrzaski i zakrętki Średnica probówki: 17 mm Wysokość probówki: 59,4 mm - 67,4 mm Maks. siła g (rcf): 242 × g Maks. prędkość obrotowa (obr/min): 1400 obr/min Maks. obciążenie na otwór: 10 g (probówka i próbka)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)