Kluczowe dokumenty
EP0030122194
632 Probówki 15 ml
amber, sterile, pack of 200 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber tube
conical bottom
high-density polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
white cap
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
neck thread External thread
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122194
pojemność
15 mL
probówka śr.
17 mm
kolor
amber
Opis ogólny
Probówki stożkowe 632 z zakrętkami są powszechnie stosowane w szerokim zakresie procedur laboratoryjnych i stanowią jeden z najpopularniejszych formatów naczyń. Probówki stożkowe Eppendorf o pojemności 15 ml to idealne rozwiązanie do hodowli komórkowych i zastosowań w biologii komórkowej, a także do protokołów przygotowywania próbek w laboratoriach mikrobiologicznych i biologii molekularnej.
Zastosowanie
Probówki 632 o pojemności 15 ml są odpowiednie do przenoszenia cieczy, próbek i komórek podczas wirowania, mieszania lub innych zastosowań.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowane z najwyższej jakości surowców i bez użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów, aby zapewnić najwyższą integralność próbki, wysoką stabilność wirowania 10339 oraz optymalną widoczność próbki i granulatu.
  • Nasadki ze spłaszczonymi i rowkowanymi bokami zapewniają ergonomiczną obsługę i stabilne ustawienie w pozycji pionowej, przy minimalnym ryzyku zanieczyszczenia.
  • Duże powierzchnie do pisania z płaskimi i jasnymi zakrętkami umożliwiają niezawodne i bezpieczne etykietowanie.
  • Precyzyjne wymiary zapewniają maksymalną kompatybilność z rotorami wirówek, mieszalnikami i wytrząsarkami.
  • Testowane pod kątem nieobecności pirogenów, DNaz, RNaz, ludzkiego i bakteryjnego DNA.
  • Kolor bursztynowy dla próbek wrażliwych na światło UV (ultrafioletowe)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)