EP0030122330
Eppendorf Tube®
tube volume 5 mL, amber tube, PCR clean, light protection, case of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom
polypropylene tube
transparent polypropylene
white polypropylene cap
sterylność
sterile
Właściwości
PCR clean light protection
conical shaped bottom with hinged lid
opakowanie
case of 200 ea (2 bags of 100 Tubes each)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122330
Parametry
25,000 × g
pojemność probówki
5 mL
kolor
amber tube
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność podczas wirowania do 25 000 × g
- Stożkowe dno
- Łatwiejsze przetwarzanie próbek o objętości do 5,0 ml
- Wyższa wydajność izolacji DNA, przygotowywania mastermiksów i buforów oraz bezpiecznej lizy komórek i tkanek.
- Przezroczysty polipropylen, wolny od plastyfikatorów, biocydów i środków uwalniających pleśń
- Pokrywka na zawiasach minimalizująca parowanie próbki podczas przechowywania i inkubacji w szerokim zakresie temperatur od -86°C do 80°C
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)