Key Documents
EP5490037006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-40-18-19, non aerosol tight, to hold, 18 x 10 mL flat-bottom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Właściwości
to hold 18 x 10 mL flat-bottom tubes
to hold 18 x 19 x 66 mm
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5490037006 (EU)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Opis ogólny
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG