EP5452727007
632 Rotor F-55-16-5-PCR
incl. rotor lid
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
to hold 2 x PCR strips
incl. rotor lid
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5452727007
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)