About This Item
Kod UNSPSC:
41102400
NACRES:
NC.21
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V, 50/60 Hz, UK plug
Właściwości
CE compliant
CSA approved
adjustable Sealing, temperature
seals 96 and 384 well plates
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5392000030 (GB)
Opis ogólny
Rodzina urządzeń Eppendorf HeatSealer oferuje niezawodne i skuteczne uszczelnianie różnych płytek. W zależności od potrzeb można wybrać urządzenie bardziej kompaktowe (S100) lub bardziej elastyczne (S200).
Cechy i korzyści
Hermetyczne uszczelnienie płytek wielodołkowych
Eliminuje parowanie w PCR
Uszczelnia płytki 96- i 384-dołkowe
Zintegrowany termostat zapobiega przegrzaniu
Ulepszona mechanika dla jeszcze łatwiejszego uszczelniania,
Dołączony adapter do płytek PCR
Eliminuje parowanie w PCR
Uszczelnia płytki 96- i 384-dołkowe
Zintegrowany termostat zapobiega przegrzaniu
Ulepszona mechanika dla jeszcze łatwiejszego uszczelniania,
Dołączony adapter do płytek PCR
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)