Kluczowe dokumenty
EP4960800015
Eppendorf® Varispenser®
tube holder, for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121517
NACRES:
NB.01
opis
precision ± 0.1%
telescopic intake tube allows use with short or tall bottles.
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
for Varispenser® 2.5 mL/10 mL
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4960800015 (Global)
Opis ogólny
Dozowniki butelkowe z blokami zaworów i tłokami z PTFE oraz borokrzemianowym zaworem kulowym ze sprężyną Pt-lr zapewniającym wysoką odporność na agresywne chemikalia. Modułowa konstrukcja ułatwia czyszczenie i konserwację.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)