Kluczowe dokumenty
EP3880000305
Transfer Rack
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Właściwości
24 microtubes (0.5 mL)
Holds 24 x 0.5 mL tubes
Holds Eppendorf® SmartBlock 1.5 mL and Eppendorf® SmartBlock 2.0 mL
ThermoMixer C annd ThermoStat C
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3880000305 (Global)
Parametry
-96 °C temp. range (121 °C)
Opis ogólny
  • Mieści do 24 mikroprobówek (1,5 ml lub 2,0 ml) w celu łatwego przenoszenia wielu naczyń równolegle
  • Wygodne przenoszenie do 24 gorących naczyń bez ryzyka poparzenia palców
  • Zakres temperatur od -96 °C do 121 °C zapewniający dużą elastyczność
  • Ograniczony do ThermoMixer C i ThermoStat C
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)