EP5308000003
632 ThermoTop z technologią Condens.Protect®
for use with ThermoMixer F0.5/F1.5/F2.0/FP/C and ThermoStat C
Synonim(y):
Wskaźnik przepływu
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5308000003
Opis ogólny
ThermoTop 632 został opracowany poprzez połączenie cech miksera Eppendorf ThermoMixer i podgrzewanej pokrywy cyklera do reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Eppendorf ThermoTop to podgrzewana pokrywa wyposażona w technologię 10294. Nie tylko zapobiega kondensacji, ale także zwiększa jednorodność temperatury. Dzięki Eppendorf ThermoTop można osiągnąć optymalne warunki reakcji próbki, co prowadzi do optymalnych wyników. Dodatkowo można zaoszczędzić czas, eliminując potrzebę wirowania po podgrzaniu probówek bez kondensacji.
Cechy i korzyści
- Zapewnij bezpieczne ogrzewanie próbek dzięki skutecznemu i niezawodnemu zapobieganiu kondensacji na pokrywkach probówek.
- Utrzymywanie stałych warunków reakcji w celu zapewnienia optymalnej wydajności enzymatycznej próbek.
- Przyjazna dla użytkownika obsługa dzięki połączeniu bezprzewodowemu, automatycznemu rozpoznawaniu i obsłudze.
- Nadaje się do inkubacji próbek wrażliwych na światło, z funkcją podgrzewania lub bez niej.
- Uprość i usprawnij swoją pracę dzięki Eppendorf ThermoTop, eliminując potrzebę dodatkowych etapów wirowania w celu usunięcia kropelek kondensatu.
- Zapewnij optymalną ochronę próbki dzięki Eppendorf ThermoTop, ponieważ jego podgrzewana pokrywa dostosowuje się do wybranej temperatury w urządzeniu, zapobiegając niekorzystnemu wpływowi na temperaturę próbki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
condens.protect is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)