EP5363000233
Pokrywka do 632 SmartBlock 0,5 - 2,0 ml
for use with Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP, plates, PCR 96, PCR 384, and DWP
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
Właściwości
for use with Eppendorf ThermoMixer® F0.5/F1.5/F2.0/FP, plates, PCR 96, PCR 384, and DWP
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5363000233 (Global)
metody
PCR: suitable
Opis ogólny
- dla 10321 F0.5/F1.5/F2.0 i FP
- dla 632 SmartBlock 0,5 - 2,0 ml, płytek, PCR 96, PCR 384 i DWP
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf ThermoMixer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5363000233-1EA | 4061835084029 |