Kluczowe dokumenty
EP3123000225
Eppendorf® Research plus G, Basic
single-channel, variable, volume -10 μL, medium gray
Synonim(y):
3178 plus BASIC, Pipeta jednokanałowa, Pipeta mechaniczna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
single-channel
variable
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3123000225
pojemność
-10 μL
kolor
medium gray
Opis ogólny
Eppendorf Research plus to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej ergonomicznych pipet mechanicznych dostępnych obecnie na rynku. Nie tylko spełnia najwyższe wymagania dotyczące precyzji i dokładności, ale także oferuje wysoki stopień elastyczności dzięki dużemu wyborowi wariantów. Sprawia to, że Research plus jest niezastąpionym towarzyszem w laboratorium. Dzięki wyjątkowo niskiej wadze i zmniejszonemu wysiłkowi podczas pipetowania, ta mikropipeta pomaga odciążyć dłoń i ramię.
Pipety wielokanałowe 632 są znane ze swojej dokładności, precyzji i ergonomicznej konstrukcji. Pipety te zwiększają wydajność pipetowania. Posiadają przyjazne dla użytkownika funkcje, w tym łatwe mocowanie i wyrzucanie końcówek. Pipety te zapewniają bezpieczne dopasowanie końcówki i spójne pobieranie próbek we wszystkich kanałach. Co więcej, można je sterylizować w autoklawie, a ich warianty zapewniają wysoką odporność na promieniowanie UV. Dodatkowo, pipety te są łatwe w serwisowaniu, gwarantując długotrwałą wydajność w laboratorium.
Zastosowanie
632 Research plus G, Basic nadaje się do:
  • pipetowania do przodu
  • pipetowania wstecznego
  • usuwania supernatantów
  • mieszania próbek
  • ekstrakcji fazowej
  • napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
  • Pipetowanie do przodu
  • Pipetowanie wsteczne
  • Usuwanie nadmiaru materiału
  • Mieszanie próbek
  • Ekstrakcja faz
  • Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Cechy i korzyści
  • Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną ze standardową obsługą za pomocą 3 przycisków (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden przycisk do pipetowania, jeden przycisk do wyrzucania końcówki).
  • Zaprojektowana do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych
  • Wykorzystuje zasady koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept w celu zwiększenia komfortu użytkownika w zakresie wagi i siły pipetowania
  • Charakteryzuje się jedną z najniższych sił operacyjnych i sił wyrzutu końcówki na rynku pipet, zmniejszając obciążenie dłoni i ramion.
  • Sprężynowy stożek końcówki zapewnia minimalne siły mocowania końcówki we wszystkich pipetach do 1 ml
  • Umożliwia tymczasową regulację w celu zwiększenia dokładności podczas pipetowania trudnych cieczy lub na dużych wysokościach, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych bez kalibracji.
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie w całości lub tylko dolnej części, w zależności od potrzeb i zastosowań w zakresie odkażania
  • Wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia, ze specjalnymi jednokanałowymi dolnymi częściami dostępnymi do pracy z agresywnymi chemikaliami
  • Zapewnia doskonałą elastyczność dzięki opcjom pipet jednokanałowych o stałej lub zmiennej objętości, a także pipet 8-, 12-, 16- i 24-kanałowych.
  • Pipety jednokanałowe zoznaczeniem 12211 i końcówki do pipet 6410 oferują użytkownikom wybór zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
  • Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną z trzema przyciskami w standardzie (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzucania końcówki).
  • Idealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych.
  • Przekonaj się sam o różnicy w wadze i wysiłku wymaganym podczas pipetowania: Opracowane zgodnie z zasadami koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept
  • Korzystaj z jednej z pipet o najniższych siłach operacyjnych i siłach wyrzutu końcówki na rynku pipet, aby zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion.
  • Zminimalizowane siły mocowania dzięki sprężynowemu stożkowi końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
  • Dostosuj pipetę w kilka sekund, aby poprawić dokładność podczas pipetowania trudnych cieczy, takich jak etanol lub podczas pipetowania na dużych wysokościach. Następnie można powrócić do ustawień fabrycznych bez kalibracji
  • W zależności od potrzeb i zastosowania, można autoklawować całą pipetę lub tylko podstawę, aby zapewnić prawidłowe odkażanie.
  • Wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia; dostępne są specjalne jednokanałowe podstawy do agresywnych chemikaliów
  • Pipety jednokanałowe z etykietą ACT i końcówkami epT.IPS pomagają dokonać świadomego wyboru w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Inne uwagi
Niedozwolone do zastosowań in vivo (w lub na ludzkim ciele).
Informacje prawne
ACT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)