EP3123000233
Eppendorf® Research plus G, Basic
single-channel, variable, volume 2-20 μL, yellow
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
single-channel
variable
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3123000233
pojemność
2-20 μL
kolor
yellow
Opis ogólny
Eppendorf Research plus to jedna z najbezpieczniejszych i najbardziej ergonomicznych pipet mechanicznych dostępnych obecnie na rynku. Nie tylko spełnia najwyższe wymagania dotyczące precyzji i dokładności, ale także oferuje wysoki stopień elastyczności dzięki dużemu wyborowi wariantów. Sprawia to, że Research plus jest niezastąpionym towarzyszem w laboratorium. Dzięki wyjątkowo niskiej wadze i zmniejszonemu wysiłkowi podczas pipetowania, ta mikropipeta pomaga odciążyć dłoń i ramię.
Pipeta Eppendorf Research plus została zaprojektowana jako pipeta tłokowa przeznaczona specjalnie do pobierania i dozowania cieczy. Jest uznawana za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej ergonomicznych pipet mechanicznych na rynku. Dzięki wyjątkowej precyzji i dokładności pipeta Research plus spełnia najwyższe standardy wydajności. Ponadto oferuje dużą elastyczność dzięki szerokiej gamie dostępnych wariantów. Dzięki temu pipeta Eppendorf Research plus jest niezawodnym i niezastąpionym towarzyszem w pracy laboratoryjnej.
Zastosowanie
- Pipetowanie do przodu
- Pipetowanie wsteczne
- Usuwanie nadmiaru materiału
- Mieszanie próbek
- Ekstrakcja faz
- Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Eppendorf Research plus G, Basic nadaje się do ogólnego użytku laboratoryjnego do przenoszenia cieczy w określonym zakresie objętości w połączeniu z odpowiednimi końcówkami. Niektóre z typowych zastosowań tej pipety obejmują pipetowanie do przodu, pipetowanie do tyłu, usuwanie supernatantu, mieszanie próbek, ekstrakcję faz, a także napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych.
Cechy i korzyści
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną z trzema przyciskami w standardzie (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzucania końcówki).
- Idealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych.
- Przekonaj się sam o różnicy w wadze i wysiłku wymaganym podczas pipetowania: Opracowane zgodnie z zasadami koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept
- Korzystaj z jednej z pipet o najniższych siłach operacyjnych i siłach wyrzutu końcówki na rynku pipet, aby zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion.
- Zminimalizowane siły mocowania dzięki sprężynowemu stożkowi końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
- Dostosuj pipetę w kilka sekund, aby poprawić dokładność podczas pipetowania trudnych cieczy, takich jak etanol lub podczas pipetowania na dużych wysokościach. Następnie można powrócić do ustawień fabrycznych bez kalibracji
- W zależności od potrzeb i zastosowania, można autoklawować całą pipetę lub tylko podstawę, aby zapewnić prawidłowe odkażanie.
- Wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia; dostępne są specjalne jednokanałowe podstawy do agresywnych chemikaliów
- Pipety jednokanałowe z etykietą ACT i końcówkami epT.IPS pomagają dokonać świadomego wyboru w zakresie zrównoważonego rozwoju.
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną ze standardową obsługą 3-przyciskową: jeden przycisk do wyboru objętości, jeden przycisk do pipetowania i jeden przycisk do wyrzucania końcówkiIdealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych.
- Zaprojektowany zgodnie z zasadami Eppendorf PhysioCare Concept, pozwalając użytkownikom poczuć różnicę w wadze i sile pipetowania
- Oferuje jedną z najniższych sił operacyjnych i sił wyrzutu końcówki na rynku pipet, zmniejszając obciążenie dłoni i ramion
- Sprężynowy stożek końcówki zapewnia minimalne siły mocowania końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
- Umożliwia tymczasową regulację w ciągu kilku sekund w celu uzyskania lepszej dokładności podczas pipetowania trudnych cieczy lub na dużych wysokościach, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych bez kalibracji
- Może być sterylizowany w autoklawie w całości lub tylko w dolnej części w celu odpowiedniego odkażenia, w zależności od potrzeb użytkownika i zastosowań
- Wykonany z wysokiej jakości materiału o wysokiej odporności na promieniowanie UV i chemikalia
- Dostępne są specjalne jednokanałowe dolne części do obsługi agresywnych chemikaliów
- Pipety jednokanałowe z oznaczeniem ACT i końcówki do pipet epT.I.P.S. wspierają zrównoważony rozwój i pomagają użytkownikom w dokonywaniu świadomych wyborów.
- Research plus to rodzina pipet o najniższej masie i najniższych siłach operacyjnych w rodzinie produktów Eppendorf.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)