EP3123000276
Eppendorf® Research plus G, Basic
single-channel, variable, volume 0.5-5 mL, purple
Synonim(y):
3178 plus BASIC, Pipeta jednokanałowa, Pipeta mechaniczna, Pipeta o regulowanej objętości
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
single-channel
variable
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3123000276
pojemność
0.5-5 mL
kolor
purple
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pipetowanie do przodu
- Pipetowanie wsteczne
- Usuwanie nadmiaru materiału
- Mieszanie próbek
- Ekstrakcja faz
- Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Cechy i korzyści
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną ze standardową obsługą 3-przyciskową: jeden przycisk do wyboru objętości, jeden przycisk do pipetowania i jeden przycisk do wyrzucania końcówki.
- Idealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych
- Zaprojektowany zgodnie z zasadami Eppendorf PhysioCare Concept®, dzięki czemu użytkownicy mogą poczuć różnicę w wadze i sile pipetowania
- Oferuje jedną z najniższych sił operacyjnych i sił wyrzutu końcówki na rynku pipet, zmniejszając obciążenie dłoni i ramion
- Sprężynowy stożek końcówki zapewnia minimalne siły mocowania końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
- Umożliwia tymczasową regulację w ciągu kilku sekund w celu uzyskania lepszej dokładności podczas pipetowania trudnych cieczy lub na dużych wysokościach, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych bez kalibracji
- Może być sterylizowany w autoklawie w całości lub tylko w dolnej części w celu odpowiedniego odkażenia, w zależności od potrzeb użytkownika i zastosowań
- Wykonany z wysokiej jakości materiału o wysokiej odporności na promieniowanie UV i chemikalia
- Dostępne są specjalne jednokanałowe dolne części do obsługi agresywnych chemikaliów
- Zapewnia elastyczność dzięki opcjom pipet jednokanałowych o stałej lub zmiennej objętości, a także pipet 8-, 12-, 16- i 24-kanałowych.
- Pipety jednokanałowe zoznaczeniem 12211 i końcówki do pipet epT.I.P.S.® wspierają zrównoważony rozwój i pomagają użytkownikom w dokonywaniu świadomych wyborów.
- Research plus to rodzina pipet o najniższej masie i najniższych siłach operacyjnych w całej gamie produktów Eppendorf.
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną z trzema przyciskami w standardzie (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzucania końcówki).
- Idealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych.
- Przekonaj się sam o różnicy w wadze i wysiłku wymaganym podczas pipetowania: Opracowane zgodnie z zasadami koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept
- Korzystaj z jednej z pipet o najniższych siłach operacyjnych i siłach wyrzutu końcówki na rynku pipet, aby zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion.
- Zminimalizowane siły mocowania dzięki sprężynowemu stożkowi końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
- Dostosuj pipetę w kilka sekund, aby poprawić dokładność podczas pipetowania trudnych cieczy, takich jak etanol lub podczas pipetowania na dużych wysokościach. Następnie można powrócić do ustawień fabrycznych bez kalibracji
- W zależności od potrzeb i zastosowania, można autoklawować całą pipetę lub tylko podstawę, aby zapewnić prawidłowe odkażanie.
- Wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia; dostępne są specjalne jednokanałowe podstawy do agresywnych chemikaliów
- Pipety jednokanałowe z etykietą ACT i końcówkami epT.IPS pomagają dokonać świadomego wyboru w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)