EP3123000284
Eppendorf® Research plus G, Basic
single-channel, variable, volume 1-10 mL, turquoise
Synonim(y):
3178 plus BASIC, Pipeta jednokanałowa, Pipeta mechaniczna
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
single-channel
variable
opakowanie
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 3123000284
pojemność
1-10 mL
kolor
turquoise
Opis ogólny
Zastosowanie
- pipetowania do przodu
- pipetowania wstecznego
- usuwania supernatantów
- mieszania próbek
- ekstrakcji fazowej
- napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
- Pipetowanie do przodu
- Pipetowanie wsteczne
- Usuwanie nadmiaru materiału
- Mieszanie próbek
- Ekstrakcja faz
- Napełnianie płytek, żeli i naczyń reakcyjnych
Cechy i korzyści
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną ze standardową obsługą za pomocą 3 przycisków (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden przycisk do pipetowania, jeden przycisk do wyrzucania końcówki).
- Zaprojektowana do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych
- Wykorzystuje zasady koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept w celu zwiększenia komfortu użytkownika w zakresie wagi i siły pipetowania
- Charakteryzuje się jedną z najniższych sił operacyjnych i sił wyrzutu końcówki na rynku pipet, zmniejszając obciążenie dłoni i ramion.
- Sprężynowy stożek końcówki zapewnia minimalne siły mocowania końcówki we wszystkich pipetach do 1 ml
- Umożliwia tymczasową regulację w celu zwiększenia dokładności podczas pipetowania trudnych cieczy lub na dużych wysokościach, z możliwością powrotu do ustawień fabrycznych bez kalibracji.
- Możliwość sterylizacji w autoklawie w całości lub tylko dolnej części, w zależności od potrzeb i zastosowań w zakresie odkażania
- Wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia, ze specjalnymi jednokanałowymi dolnymi częściami dostępnymi do pracy z agresywnymi chemikaliami
- Zapewnia doskonałą elastyczność dzięki opcjom pipet jednokanałowych o stałej lub zmiennej objętości, a także pipet 8-, 12-, 16- i 24-kanałowych.
- Pipety jednokanałowe zoznaczeniem 12211 i końcówki do pipet 6410 oferują użytkownikom wybór zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.
- Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną z trzema przyciskami w standardzie (jeden przycisk do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzucania końcówki).
- Idealna do dokładnego, łatwego i ergonomicznego ręcznego pipetowania roztworów wodnych.
- Przekonaj się sam o różnicy w wadze i wysiłku wymaganym podczas pipetowania: Opracowane zgodnie z zasadami koncepcji Eppendorf PhysioCare Concept
- Korzystaj z jednej z pipet o najniższych siłach operacyjnych i siłach wyrzutu końcówki na rynku pipet, aby zmniejszyć obciążenie dłoni i ramion.
- Zminimalizowane siły mocowania dzięki sprężynowemu stożkowi końcówki (dostępny dla wszystkich pipet do 1 ml)
- Dostosuj pipetę w kilka sekund, aby poprawić dokładność podczas pipetowania trudnych cieczy, takich jak etanol lub podczas pipetowania na dużych wysokościach. Następnie można powrócić do ustawień fabrycznych bez kalibracji
- W zależności od potrzeb i zastosowania, można autoklawować całą pipetę lub tylko podstawę, aby zapewnić prawidłowe odkażanie.
- Wysokiej jakości materiał zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i chemikalia; dostępne są specjalne jednokanałowe podstawy do agresywnych chemikaliów
- Pipety jednokanałowe z etykietą ACT i końcówkami epT.IPS pomagają dokonać świadomego wyboru w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP3123000284-1EA | 4022536212852 |