Kluczowe dokumenty
EP2231302001
Eppendorf® Reference 2 Variable Volume Pipettor
new
no. of channels, Single Channel, pack of 4, volume 0.1—2.5 μL, volume 0.5—10 μL, volume 10—100 μL, volume 100—1,000 μL, includes tips
Synonim(y):
Stojaki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
Właściwości
adjustable
manual
no. of channels Single Channel
opakowanie
pack of 4
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 2231302001
pojemność
0.1—2.5 μL
0.5—10 μL
100—1,000 μL
10—100 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
632 Reference 2, 4-pak Opcja 1, 1-kanałowa, zmienna, zawiera 4 pipety o regulowanej objętości (0,1-2,5 µL, 0.5-10 µL, 10-100 µL, 100-1000 µL), 1 pełne pudełko końcówek do pipet Eppendorf dla każdej objętości pipety (z wyjątkiem pipet 5 i 10 mL), 0,1 µL - 10 mL.
Cechy i korzyści
  • Mechaniczna pipeta z poduszką powietrzną o wyjątkowej precyzji i dokładności - obsługiwana za pomocą jednego przycisku do wyboru objętości, pipetowania i wyrzucania końcówek.
  • Dzięki innowacyjnej obsłudze za pomocą jednego przycisku, Reference 2 umożliwia szybką i ergonomiczną obsługę przy zmniejszonym wysiłku i aktywnej redukcji aerozolu.
  • Wyraźne haptyczne sprzężenie zwrotne pomaga uniknąć przypadkowego wysunięcia końcówki 4-cyfrowy wyświetlacz z okienkiem powiększającym do szybkiego i bezpiecznego ustawiania i identyfikacji objętości (dobrze widoczny pod każdym kątem), w tym blokada objętości
  • Sprężynowe stożki końcówek poprawiają powtarzalność i ergonomię między użytkownikami, zmniejszając siłę mocowania końcówek.
  • Unikalna gładka powierzchnia i pełna autoklawowalność gwarantują skuteczne odkażanie - co czyni go idealnym towarzyszem podczas pracy w sterylnych warunkach.
  • Tymczasowa regulacja umożliwia łatwe dostosowanie pipety Reference 2 do najdokładniejszego pipetowania różnych cieczy lub w zmieniających się warunkach zewnętrznych, bez konieczności przeprowadzania pełnej kalibracji.
  • Dostępne jako pipety jednokanałowe o stałej lub zmiennej objętości oraz pipety 8- i 12-kanałowe.
  • Warianty wielokanałowe Reference 2 oferują wysoką elastyczność, w tym sprężynowy stożek końcówki, który można opcjonalnie włączać/wyłączać.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)