Kluczowe dokumenty
EP022822128
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 36 x 15x48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822128 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Opis ogólny
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG