Kluczowe dokumenty
BAF116600000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 15 mL (½ oz), polyethylene
Synonim(y):
indicator drop bottle, polyethylene bottle
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11660-0000
Wysokość
2.9 in. (74 mm)
29 mm
pojemność
15 mL (½ oz)
Opis ogólny
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Cechy i korzyści
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)