Key Documents
EP022639510
Rubber Mat for Eppendorf® A-8-17 Rotor
for 1 x round-bottom tube 15 mL, pack of 8
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
Holds 15 mL tubes
opakowanie
pack of 8
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639510 (US)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor A-8-17
Opis ogólny
8 rubber mats to fit 15 mL tubes in Eppendorf rotor A-8-17.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG