Kluczowe dokumenty
EP022638947
Adapter for Eppendorf® A-2-MTP Rotor
holds 1 x 96-well PCR plate, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
holds 1 x 96-well PCR plate
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638947 (NA)
metody
PCR: suitable
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with A-2-DWP-AT
for use with A-2-DWP
for use with A-4-62-MTP
for use with Rotors A-4-81 MTP/Flex
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)