Kluczowe dokumenty
EP022638657
Wide Neck Bottle for Eppendorf® A-4-81 Rotor
square, capacity 500 mL, pack of 2
Synonim(y):
Pokrywa do rotora 632 FA-45-48-11
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
Materiały
polypropylene bottle
square
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638657 (US)
Parametry
3250 × g max. RCF
pojemność
500 mL
Cechy i korzyści
  • Wykonany z polipropylenu
  • Zapewnia odporność na siły wirowania, wytrzymując prędkości do 3250 x g
  • Butelka jest autoklawowalna, co zapewnia wygodną sterylizację przy wielokrotnym użyciu
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)