EP022431005
Eppendorf® DNA LoBind tubes
capacity 0.5 mL, PCR clean, pkg of 250 ea (5 x 50ea)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap (push fit)
conical bottom
polypropylene
polypropylene cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
PCR clean
RCF 30,000 × g
RNase free
graduations
opakowanie
pkg of 250 ea (5 x 50ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022431005
pojemność
0.5 mL
Średnica
7.3 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference -
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing for minimal evaporation rates in tube format
- Rated up to 30,000_x_g (25,000 × g for 2,0 mL) centrifugation speed for molecular biology applications
Cechy i korzyści
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)