EP0030605802
Eppendorf® Microplate 96/U-PP, 96 wells
white border (wells black), PCR clean, polypropylene, round bottom black wells, white polypropylene, pkg of 240 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
round bottom black wells
white polypropylene
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030605802
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
Łatwe pipetowanie, sprawdzanie i odzyskiwanie próbek dzięki okrągłodennym mikropłytkom Eppendorf. Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta OptiTrack do identyfikacji każdego dołka przyspiesza napełnianie i znacznie zmniejsza ryzyko błędów pipetowania.
Zastosowanie
- przechowywanie i przygotowywanie próbek testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki
- badania przesiewowe składników aktywnych
- chemia kombinatoryczna
- przechowywanie banków cDNA lub genomowych
- analiza białek
- genotypowanie
- przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych
Cechy i korzyści
- [TM="Eppendorf"] Mikropłytki składają się z polipropylenowych studzienek, które poprawiają widoczność próbki. Ponadto polipropylen zapewnia odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i wysokie temperatury.
- Podniesiona krawędź dołka i gładka powierzchnia ułatwiają bezpieczne uszczelnienie.
- [TM="Eppendorf"] Mikropłytki mogą wytrzymać siły odśrodkowe do sześciu tysięcy razy większe od siły grawitacji.
- Funkcja matrycy [TM="OptiTrack"] umożliwia szybszą identyfikację studzienek i zmniejsza błędy pipetowania.
- Zoptymalizowana geometria studzienek [TM="RecoverMax"] minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Mikropłytki [TM="Eppendorf"] działają wydajnie w szerokim zakresie temperatur, od -86 °C do 100 °C.
- Mikropłytki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 20 minut.
- Mikropłytki Eppendorf składają się z polipropylenowych studzienek, które poprawiają widoczność próbek. Ponadto polipropylen zapewnia również odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i wysokie temperatury.
- Podniesiona krawędź dołka i gładka powierzchnia ułatwiają bezpieczne uszczelnienie.
- Mikropłytki Eppendorf mogą wytrzymać siły odśrodkowe do sześciu tysięcy razy większe od siły grawitacji.
- Funkcja matrycy OptiTrack umożliwia szybszą identyfikację dołków i redukuje błędy pipetowania.
- Zoptymalizowana geometria dołka RecoverMax minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Mikropłytki Eppendorf działają wydajnie w szerokim zakresie temperatur, od -86 °C do 100 °C.
- Mikropłytki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 20 minut.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030605802-240EA | 4022536209081 |