413000PLATER
12082 spiralny system poszycia
pkg of 1 unit
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
stainless steel body
opakowanie
pkg of 1 unit
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Opis ogólny
Automatyczny talerz do szalek Petriego 90 mm i 150 mm z programowalną objętością USB
Zastosowanie
Podłoże hodowlane do automatycznego powlekania
Cechy i korzyści
- Pełny cykl galwanizacji w 25 sek.
- Kompaktowa, opatentowana automatyczna dezynfekcja (brak zanieczyszczeń krzyżowych)
- 600 czyszczeń bez wymiany butelek (2L).
- Identyfikowalność objętości USB i datalink TM (Wszystkie dane próbki są ustawione na etykiecie Datamatrix (objętość, rozcieńczenie, tryb powlekania, ustawienia oświetlenia...).
Informacje prawne
easySpiral Pro is a registered trademark of interscience
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)