Kluczowe dokumenty
HPA014545
Sigma-Aldrich
Anti-CLCN2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chloride channel protein 2, Anti-ClC-2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GVDHAYVTSIGRLIGIVTLKELRKAIEGSVTAQGVKVRPPLASFRDSATSSSDTETTEVHALWGPHSRHG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLCN2(1181)
Opis ogólny
CLCN2 (kanał chlorkowy, wrażliwy na napięcie 2) jest członkiem bramkowanych napięciem kanałów Cl- i wymienników Cl- / H + zwanych rodziną białek ClC. Rodzina ta składa się z dziewięciu członków, w tym CLCN2. Białko to ma wszechobecny wzór ekspresji. Ma dominującą ekspresję w mózgu, trzustce, nerkach i jelitach. Białko to jest zlokalizowane wewnątrzkomórkowo w błonie podstawno-bocznej spolaryzowanych komórek. Istnieje w postaci agregatów na powierzchni komórki, a pewna jego część jest zlokalizowana w tratwach lipidowych. Białko to składa się z dwóch domniemanych miejsc fosforylacji na N-końcu i siedmiu na C-końcu.
Immunogen
Chloride channel protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CLCN2 (kanał chlorkowy, wrażliwy na napięcie 2) ma wysoki poziom ekspresji w mózgu, gdzie pośredniczy w hamującej odpowiedzi kwasu γ-aminomasłowego (GABA). Aby to osiągnąć, utrzymuje niski wewnątrzkomórkowy poziom Cl-. Hiperpolaryzacja błony i wewnątrzkomórkowe stężenie anionów aktywują CLCN2 i biorą udział w transporcie substancji rozpuszczonych przez komórki nabłonkowe. Ulega ekspresji w nabłonku płuc, gdzie jest zdolny do transportu Cl-. Może być również zaangażowana w morfogenezę płuc. W astrocytach białko to bierze udział w utrzymaniu homeostazy elektrolitów pozakomórkowych. Mutacja M200fsX231 powoduje skrajne skrócenie białka CLCN2 i może być związana z idiopatyczną padaczką uogólnioną. Badania sugerują również, że białko to może być związane z miażdżycą i chorobą jelita drażliwego związaną z zaparciami. Badania pokazują, że podatność na podgrupę dziecięcych padaczek nieświadomości może być związana z locus genu CLCN2.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72848
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ute I Scholl et al.
Nature genetics, 50(3), 349-354 (2018-02-07)
Primary aldosteronism, a common cause of severe hypertension 1 , features constitutive production of the adrenal steroid aldosterone. We analyzed a multiplex family with familial hyperaldosteronism type II (FH-II) 2 and 80 additional probands with unsolved early-onset primary aldosteronism. Eight
Kate Everett et al.
Epilepsy research, 75(2-3), 145-153 (2007-06-21)
In order to assess the chloride channel gene CLCN2 as a candidate susceptibility gene for childhood absence epilepsy, parametric and non-parametric linkage analysis was performed in 65 nuclear pedigrees. This provided suggestive evidence for linkage with heterogeneity: NPL score=2.3, p<0.009;
Carol J Blaisdell et al.
BMC medical genetics, 5, 26-26 (2004-10-28)
Cystic fibrosis (CF) lung disease manifest by impaired chloride secretion leads to eventual respiratory failure. Candidate genes that may modify CF lung disease severity include alternative chloride channels. The objectives of this study are to identify single nucleotide polymorphisms (SNPs)
E Stogmann et al.
Neurogenetics, 7(4), 265-268 (2006-08-26)
Mutations in the chloride channel gene CLCN2 have been reported in families with generalized and focal epilepsy syndromes. To evaluate the contribution of mutations in the CLCN2 gene to the etiology of epilepsies in our population, we screened 96 patients
María Isabel Niemeyer et al.
Physiological genomics, 19(1), 74-83 (2004-07-15)
The ClC-2 Cl- channel has been postulated to play a role in the inhibitory GABA response in neurons or to participate in astrocyte-dependent extracellular electrolyte homeostasis. Three different mutations in the CLCN2 gene, encoding the voltage-dependent homodimeric ClC-2 channel, have