Key Documents
SAB1408588
Sigma-Aldrich
Anti-IFI27 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FAM14D, ISG12, ISG12A, P27
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~11.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFI27(3429)
Immunogen
IFI27 (NP_005523.3, 1 a.a. ~ 119 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEASALTSSAVTSVAKVVRVASGSAVVLPLARIATVVIGGVVAVPMVLSAMGFTAAGIASSSIAAKMMSAAAIANGGGVASGSLVATLQSLGATGLSGLTKFILGSIGSAIAAVIARFY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tuoyang Li et al.
International journal of molecular sciences, 23(19) (2022-10-15)
A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 16 (ADAMTS16) has been reported to be involved in the pathogenesis of solid cancers. However, its role in gastric cancer (GC) is unclear. In this study, the role of ADAMTS16 in gastric cancer
Shinpei Tamaki et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 50(8), 778-785 (2014-04-26)
Cell transplantation therapy with oligodendrocyte precursor cells (OPCs) is a promising and effective treatment for diseases involving demyelination in the central nervous system (CNS). In previous studies, we succeeded in producing O4(+) oligodendrocytes (OLs) from mouse- and human-induced pluripotent stem