Key Documents
EP0030601700
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Microplate 96/F-PP
PCR clean, flat bottom, black wells, white border, pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
Synonim(y):
Microplate 96/F
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.02
Materiały
black (with white border)
black wells
cap (push fit)
flat bottom
polycarbonate frame
polypropylene
polypropylene wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
RNase and DNase free
opakowanie
pkg of 80 ea (5 bags of 16 plates)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030601700
metody
PCR: suitable
pojemność
1.5 mL
kolor
black wells
white border
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG